Merck
95930
Sigma-Aldrich
Z-Arg-OH
≥96.0% (NT)
别名:
Nα-CBZ-L-精氨酸, N2-苄氧羰基-L-精氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HN=C(NH2)NH(CH2)3CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
CAS号:
分子量:
308.33
Beilstein:
2169267
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.0% (NT)
表单
powder
旋光性
[α]20/D −9±1°, c = 5% in 1 M HCl
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
杂质
~3% water
mp
171-174 °C (dec.) (lit.)
171-174 °C (dec.)
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC(=N)NCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c15-13(16)17-8-4-7-11(12(19)20)18-14(21)22-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,11H,4,7-9H2,(H,18,21)(H,19,20)(H4,15,16,17)/t11-/m0/s1
InChI key
SJSSFUMSAFMFNM-NSHDSACASA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)