Merck
95875
Sigma-Aldrich
Z-β-Ala-ONp
purum, ≥98.0% (HPLC)
别名:
Z-β-丙氨酸 4-硝基苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H16N2O6
CAS号:
分子量:
344.32
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
等級
purum
化驗
≥98.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(=O)CCNC(=O)OCc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H16N2O6/c20-16(25-15-8-6-14(7-9-15)19(22)23)10-11-18-17(21)24-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-9H,10-12H2,(H,18,21)
InChI 密鑰
ZVWBGQBOHVVMEB-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)