Merck
95642
Sigma-Aldrich
Diazodimedone
≥98.0% (HPLC)
别名:
2-重氮基-5,5-二甲基-1,3-环己二酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O2
CAS号:
分子量:
166.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
mp
105-108 °C
官能团
ketone
SMILES字符串
CC1(C)CC(=O)C(=[N+]=[N-])C(=O)C1
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-8(2)3-5(11)7(10-9)6(12)4-8/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DMOYBIUAWCVPLF-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)