Merck
94592
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-4-(trifluoromethyl)-β-Homophe-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
BOC-(R)-3-氨基-4-(4-三氟甲苯基)丁酸, Boc-4-(三氟甲基)-D-β-高苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20F3NO4
分子量:
347.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
fibers
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H20F3NO4/c1-15(2,3)24-14(23)20-12(9-13(21)22)8-10-4-6-11(7-5-10)16(17,18)19/h4-7,12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,23)(H,21,22)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
UKFKHDUXBBWVHB-GFCCVEGCSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3