About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2 · HCl
CAS号:
分子量:
179.64
Beilstein:
7304914
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
等级
puriss.
方案
≥99.5% (T)
表单
crystals
mp
193-197 °C
193-198 °C
SMILES字符串
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
InChI key
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3