Merck
94349
Sigma-Aldrich
1-丁基-4-甲基溴化吡啶
≥98.0%
别名:
4MBPBr
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H16BrN
CAS号:
分子量:
230.14
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
≥98.0%
杂质
≤1% water
mp
134-136 °C
SMILES字符串
[Br-].CCCC[n+]1ccc(C)cc1
一般描述
离子液体
特点和优势
尤其适用于强碱性条件
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)