Merck
94154
Sigma-Aldrich
(R)-6-甲基四氢-2H-吡喃-2-酮
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
别名:
(R)-δ-甲基-δ-戊内酯, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10O2
CAS号:
分子量:
114.14
Beilstein:
5241702
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
光學活性
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves