跳转至内容
Merck

937525

Sigma-Aldrich

5-Fluoro-4-methoxy-2-pyrimidinecarboxylic acid

登录查看公司和协议定价


About This Item

经验公式(希尔记法):
C6H5FN2O3
分子量:
172.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352142
NACRES:
NA.21

形狀

powder or crystals (or solid or chunks)

品質等級

顏色

white to yellow

官能基

fluoro
methoxy

儲存溫度

2-8°C

SMILES 字串

O=C(O)C1=NC=C(F)C(=N1)OC

InChI

1S/C6H5FN2O3/c1-12-5-3(7)2-8-4(9-5)6(10)11/h2H,1H3,(H,10,11)

InChI 密鑰

XKVTZCMSDQAWHZ-UHFFFAOYSA-N

一般說明

5-Fluoro-4-methoxy-2-pyrimidinecarboxylic acid is a heterocyclic building block useful in the installation of pyrimidines into a wide variety of synthetic targets, including nucleotide analogs and therapeutics.

象形圖

Exclamation mark

訊號詞

Warning

危險聲明

危險分類

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

標靶器官

Respiratory system

儲存類別代碼

11 - Combustible Solids

水污染物質分類(WGK)

WGK 3

閃點(°F)

Not applicable

閃點(°C)

Not applicable


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系技术服务部门