About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H45O3PSi3
CAS号:
分子量:
424.78
Beilstein:
4437247
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥97.0%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.445
沸点
82-84 °C/0.2 mmHg
mp
4-6 °C
密度
0.907 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)[Si](C)(C)OP(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H45O3PSi3/c1-16(2,3)23(10,11)19-22(20-24(12,13)17(4,5)6)21-25(14,15)18(7,8)9/h1-15H3
InChI key
PEHSJBUJMHHQDE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
可用于由卤化物制备膦酸硅基酯;TBDMS 酯比对应的 TMS 酯更稳定;综述
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
J.-L. Montero et al.
Tetrahedron Letters, 28, 1163-1163 (1987)
L. Wozniak et al.
Tetrahedron, 45, 2465-2465 (1989)