Merck
92750
Sigma-Aldrich
三甲硅基甲基膦酸二甲酯
≥97.0%
别名:
[(Trimethylsilyl)methyl]-phosphonic acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2P(O)(OCH3)2
CAS号:
分子量:
196.26
Beilstein:
2412153
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
折射率
n20/D 1.435 (lit.)
n20/D 1.435
bp
111-114 °C/21.5 mmHg (lit.)
密度
1.024 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COP(=O)(C[Si](C)(C)C)OC
InChI
1S/C6H17O3PSi/c1-8-10(7,9-2)6-11(3,4)5/h6H2,1-5H3
InChI 密鑰
QBHFBIHXALNDCB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Reactant for:
  • Synthesis of phosphonato-phosphine palladacycles
  • Studying the synthetic applications of phosphoryl-stabilized anions
  • Peterson olefination reactions
  • Dilithiation and transmetalation
其他說明
用于制备烯属糖膦酸酯的试剂;用于羰基化合物的直接亚甲基化作用
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
A. Sekiguchi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1385-1385 (1978)
H. Paulsen et al.
Chemische Berichte, 108, 1732-1732 (1975)