923907
6F,C5-Pomalidomide-piperazine-piperidine-4-carbothioamide hydrochloride
别名:
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-5-fluoro-6-(4-(piperidine-4-carbonothioyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker–E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
推荐产品
ligand
6F,C5-Pomalidomide
品質等級
反應適用性
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N3CCN(C(C4CCNCC4)=S)CC3)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H26FN5O4S.ClH/c24-16-11-14-15(22(33)29(21(14)32)17-1-2-19(30)26-20(17)31)12-18(16)27-7-9-28(10-8-27)23(34)13-3-5-25-6-4-13;/h11-13,17,25H,1-10H2,(H,26,30,31);1H
InChI 密鑰
KFKOGFHONWLHKV-UHFFFAOYSA-N
應用
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
其他說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持