Merck
92231
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-四甲基二硅氧烷
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0% (GC)
别名:
四甲基二氢二硅氧烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[(CH3)2SiH]2O
CAS号:
分子量:
134.32
Beilstein:
1733364
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
等級
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
化驗
≥98.0% (GC)
折射率
n20/D 1.370 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
密度
0.76 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[SiH](C)O[SiH](C)C
InChI
1S/C4H14OSi2/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,1-4H3
InChI 密鑰
NVYQDQZEMGUESH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
根据要求提供批量采购价
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
14.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-9.99 °C - closed cup