Merck
919241
Sigma-Aldrich
氧化铝铈
nanopowder, ≤120 nm particle size (BET), 99% trace metals basis
别名:
氧化铈铝, 铝酸铈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCeO3
CAS号:
分子量:
215.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99% trace metals basis
形狀
nanopowder
粒徑
≤120 nm (BET)
SMILES 字串
[Ce+3].[O-][Al]([O-])[O-]
InChI
1S/Al.Ce.3O/q;+3;3*-1
InChI 密鑰
GFIRVRHWPCRRBW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Aluminum cerium oxide finds applications in in defense, automotive, aerospace and electrical industries.
包裝
10, 50 g in glass bottle
法律資訊
Product of Engi-Mat Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3