Merck
918938
Sigma-Aldrich
tBuPyBCam
别名:
4-tert-Butyl-pyridine-2,6-bis(carboxamidine) dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H19Cl2N5
分子量:
292.21
UNSPSC代码:
12352103
NACRES:
NA.22
表单
powder
质量水平
反应适用性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
储存温度
2-8°C
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)