Merck
91747
Sigma-Aldrich
二甲基叔己基甲硅烷基三氟甲磺酸酯
≥97.0% (T)
别名:
TDS 三氟甲磺酸酯, 三氟甲磺酸叔己基二甲基甲硅烷基酯, 二甲基-(2,3-二甲基-2-丁基)甲硅烷基三氟甲磺酸酯, 叔己基二甲基甲硅烷基三氟甲磺酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H19F3O3SSi
分子量:
292.39
Beilstein:
4186137
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:
方案
≥97.0% (T)
折射率
n20/D 1.405
沸点
53-54 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.16 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于引入叔己基二甲基甲硅烷基的试剂;综述
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
G. Simchen
Advances in Silicon Chemistry, 1, 189-189 null
D. Enders et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 99, 359-359 (1987)
T. Allmendinger et al.
Helvetica Chimica Acta, 71, 395-395 (1988)
H.-J. Wetter et al.
Tetrahedron Letters, 26, 5515-5515 (1985)