Merck
90976
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-(Fmoc-氨基)哌啶-4-羧酸
≥97.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H30N2O6
分子量:
466.53
Beilstein:
7609053
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O
InChI
1S/C26H30N2O6/c1-25(2,3)34-24(32)28-14-12-26(13-15-28,22(29)30)27-23(31)33-16-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,21H,12-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,29,30)
InChI 密鑰
BOFOACPQHWDRLH-UHFFFAOYSA-N
其他說明
用于制备水溶性高螺旋肽的氨基酸
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
4-Aminopiperidine-4-carboxylic Acid: A Cyclic alpha,alpha-Disubstituted Amino Acid for Preparation of Water-Soluble Highly Helical Peptides.
Christopher L. Wysong et al.
The Journal of organic chemistry, 61(22), 7650-7651 (1996-11-01)