Merck
908320
Sigma-Aldrich
2-Methylglutaric-4,5-13C2 acid solution
1 mg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C2C4H10O4
分子量:
148.13
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.12
同位素純度
≥98 atom % 13C
品質等級
化驗
≥95% (CP)
形狀
solution
濃度
1 mg/mL in methanol
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+2
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[13C]([13CH2]CC(C)C(O)=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes,Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F
閃點(°C)
9.7 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)