蒸汽密度
3.6 (vs air)
蒸汽壓力
12.4 mmHg ( 37.7 °C)
4.3 mmHg ( 15 °C)
化驗
≥99% (GC)
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
914 °F
包含
4-tert-butylcatechol as stabilizer
Contains 50 ppm of 4-tert-butylcatechol as stabilizer
expl. lim.
6.1 %
顏色
colorless
折射率
n20/D 1.546 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
mp
−31 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI 密鑰
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ultra high purity styrene monomer.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
hearing organs, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
89.6 °F
閃點(°C)
32 °C