About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H21NO4
CAS号:
分子量:
351.40
Beilstein:
7945846
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
方案
≥99.0%
表单
lumps
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C1CCCN(C1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C21H21NO4/c23-20(24)14-6-5-11-22(12-14)21(25)26-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-4,7-10,14,19H,5-6,11-13H2,(H,23,24)
InChI key
FINXGQXNIBNREL-UHFFFAOYSA-N
警示用语:
Warning
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3