化驗
>95%
形狀
solid or liquid
反應適用性
reagent type: linker
顏色
colorless to yellow
官能基
NHS ester
thiol
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
SCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C7H9NO4S/c9-5-1-2-6(10)8(5)12-7(11)3-4-13/h13H,1-4H2
InChI 密鑰
UTBOEPMMEANMPS-UHFFFAOYSA-N
應用
3-巯丙基-N-羟基琥珀酰亚胺酯可用于合成基于丁二胺(DAB)的树枝状聚合物,用于制备可去除重金属的超滤膜。
3-巯基丙烷基-N-羟基琥珀酰亚胺酯是脂族的异双功能交联剂。由于具有官能团,该材料可用于多种应用,例如蛋白质-聚合物共轭物的合成和功能化量子点的合成。除了用作交联剂外,该材料还可用于在后聚合安装官能团。末端 N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯可与胺反应,而末端硫醇可与硫醇、烯烃和炔烃反应。游离硫醇也可用于在金表面形成自组装单分子层(SAMs)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
110.0 °F
閃點(°C)
43.33 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Inclusion of thiol DAB dendrimer/CdSe quantum dots based in a membrane structure: Surface and bulk membrane modification
Algarra M, et al.
Electrochimica Acta, 89, 652-659 (2013)
Characterization of an engineered cellulose based membrane by thiol dendrimer for heavy metals removal
Algarra M, et al.
Chemical Engineering Journal, 253, 472-477 (2014)