Merck
901603
Sigma-Aldrich
溴乙酸 溶液
1 M in dichloromethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCH2COOH
CAS号:
分子量:
138.95
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
表单
liquid
浓度
1 M in dichloromethane
折射率
n/D 1.4295
密度
1.3429 g/mL
SMILES字符串
BrCC(O)=O
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Valuable building block offered as a solution in dichloromethane for more convenient handling.
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)