Merck
901189
Sigma-Aldrich
Digoxin-21,21,22-d3
≥95 atom % D, ≥90% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41D3H61O14
分子量:
783.96
分類程式碼代碼:
12352005
同位素純度
≥95 atom % D
化驗
≥90% (CP)
形狀
powder
技術
mass spectrometry (MS): suitable
質量偏移
M+3
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@@]1(O[C@]2([H])[C@](C([H])([H])[H])([H])O[C@](O[C@@]3([H])[C@](O[H])([H])C([H])([H])[C@@](O[C@]4([H])C([H])([H])[C@](C([H])([H])C([H])([H])[C@]5([H])[C@]6([H])C([H])([H])[C@](O[H])([H])[C@@]7(C([H])([H])[H])[C@]5(O[H])C([H])([H])C([H])([H])[C@]7([H]
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)