Merck
901151
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-(2-ethoxyethoxy)ethane
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13N3O2
分子量:
159.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥95%
表单
liquid
折射率
n/D 1.4374
密度
0.99954 g/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N+](=[N-])=NCCOCCOCC
InChI
1S/C6H13N3O2/c1-2-10-5-6-11-4-3-8-9-7/h2-6H2,1H3
InChI key
LNBSTMISALASFG-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
181.4 °F
闪点(°C)
83 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)