Merck
901140
Sigma-Aldrich
1,14-Diazido-3,6,9,12-tetraoxatetradecane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H20N6O4
分子量:
288.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
表单
liquid
质量水平
反应适用性
reaction type: click chemistry
密度
1.129
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[N-]=[N+]=NCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C10H20N6O4/c11-15-13-1-3-17-5-7-19-9-10-20-8-6-18-4-2-14-16-12/h1-10H2
InChI key
QTEOEACEOUNLRG-UHFFFAOYSA-N
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Self-react. C
储存分类代码
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F
闪点(°C)
110 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)