表单
powder or crystals
质量水平
反应适用性
reaction type: click chemistry
储存温度
−20°C
SMILES字符串
S1[C@H]([C@H]4NC(=O)N[C@H]4C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCNC(=O)c2ccc(cc2)\N=N\c3c(ccc(c3)CCN=[N+]=[N-])O
InChI
1S/C33H45N9O7S/c34-42-37-12-11-23-5-10-28(43)26(21-23)41-40-25-8-6-24(7-9-25)32(45)36-14-16-48-18-20-49-19-17-47-15-13-35-30(44)4-2-1-3-29-31-27(22-50-29)38-33(46)39-31/h5-10,21,27,29,31,43H,1-4,11-20,22H2,(H,35,44)(H,36,45)(H2,38,39,46)/b41-40+/t27-,29-,
InChI key
VQJUOWXTLWKWGJ-GKVYSXGOSA-N
应用
采用Synple自动合成平台(SYNPLE-SC002)自动标记生物素
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Choosing the right crosslinker for your biochemical or bioconjugation research can be challenging. Our selection guide can help you find the perfect match for your applications.
在生化或生物偶联研究中,如何选择适合的交联剂令人苦恼。我们的选择指南可以帮助您找到与应用最匹配的产品。