Merck
900846
Sigma-Aldrich
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
别名:
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
13C6H6O4
分子量:
148.07
UNSPSC代码:
12352106
同位素纯度
≥99 atom % 13C
方案
≥98% (CP)
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+6
SMILES字符串
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)