Merck
900395
Sigma-Aldrich
Ethyl chloroformate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Cl13COOCH2CH3
分子量:
109.52
分類程式碼代碼:
12352101
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥97% (CP)
形狀
liquid
質量偏移
M+2
儲存溫度
2-8°C
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
50.0 °F
閃點(°C)
10 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)