主要文件
900167
Sigma-Aldrich
UV 固化树脂
rapid cure
别名:
CPS 1040 UV
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
liquid
粘度
475 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
密度
1.24 g/mL
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
存储:
  • 贮存温度不应超过 35℃。
  • 保持密闭。储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。
  • 请勿暴露于紫外线下。
  • 高温 ( 80℃)、压力和过氧化物污染可能导致产品自聚。
  • 抑制剂消耗后不稳定。
应用
  • 固化速度极快,可形成玻璃状、高模量材料
  • 极佳的光学应用
  • 高折射率-1.54
  • 高冲击吸收
  • 不变黄
  • 无氧气抑制。
  • 固化后力学属性:
模量 *:930 mPa
强度 *:34 mPa
伸长率 *:13%
铅笔硬度:6H
表干时间 **: 2 min
**试验资源:拉伸试验机,35 mm 标距长度,1.0 mm 厚度,6.5 mm 宽度。
药物在规定强度下固化。中压水银灯,带 320-500 nm 过滤器。在玻璃和 PET 上的厚度为 0.125 mm 的薄膜上使用交叉舱口胶带试验进行粘附试验。使用 ASTM D 638-02a 的材料数据。
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)