等级
technical
方案
≥80% (HPLC)
表单
powder
反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H][C@@](CCCNC(=N)NS(=O)(=O)c1c(C)c(C)c2OC(C)(C)Cc2c1C)(NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35)C(=O)Oc6c(F)c(F)c(F)c(F)c6F
InChI
1S/C40H39F5N4O7S/c1-19-20(2)36(21(3)26-17-40(4,5)56-34(19)26)57(52,53)49-38(46)47-16-10-15-28(37(50)55-35-32(44)30(42)29(41)31(43)33(35)45)48-39(51)54-18-27-24-13-8-6-11-22(24)23-12-7-9-14-25(23)27/h6-9,11-14,27-28H,10,15-18H2,1-5H3,(H,48,51)(H3,46,47,49)/t28-/m0/s1
InChI key
SKUZYOYASRPHMO-NDEPHWFRSA-N
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3