Merck
88728
Sigma-Aldrich
(S)-1-{(RP)-2-[双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦基]-二茂铁基}乙基二环己基膦
≥97%
别名:
(1S)-1-[双[3,5-双(三氟甲基)苯基]膦基]-2-[(1S)-1-(二环己基膦基)乙基]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J006-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C40H40F12FeP2
分子量:
866.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
光學純度
ee: ≥99%
SMILES 字串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C35H35F12P2.C5H5.Fe/c1-21(48(26-9-4-2-5-10-26)27-11-6-3-7-12-27)30-13-8-14-31(30)49(28-17-22(32(36,37)38)15-23(18-28)33(39,40)41)29-19-24(34(42,43)44)16-25(20-29)35(45,46)47;1-2-4-5-3-1;/h8,13-21,26-27H,2-7,9-12H2,1H3;1-5H;/t21-;;/m0../s1
InChI 密鑰
QRWXESUNHGCSDF-FGJQBABTSA-N
一般說明
与 Sovias AG 联合销售
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)