Merck
88724
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(Rp)-2-(二环己基膦)二茂铁基乙基]二苯基膦
≥97%
别名:
(1S)-1-(二环己基膦)-2-[(1S)-1-(二苯基膦)乙基]二茂铁(符合 CAS 标准), Josiphos SL-J004-2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H44FeP2
分子量:
594.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
方案
≥97%
表单
crystals
光学纯度
ee: ≥99%
SMILES字符串
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h2-3,6-9,14-18,23-25,28-29H,4-5,10-13,19-22H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChI key
AWOOIDCKLIQAJV-WLOLSGMKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
与 Solvias AG 合作销售
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)