Merck
87981
Sigma-Aldrich
四辛基硫酸氢铵
≥95.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H69NO4S
CAS号:
分子量:
563.96
Beilstein:
4635541
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (T)
形狀
lumps
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.H2O4S/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-32H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
ZRLVUNNBSSUWAC-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)