方案
≥99.0% (TLC)
旋光性
[α]20/D −45±2°, c = 1% in 1 M HCl
mp
150-153 °C
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)N3CCC[C@H]3C(O)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他说明
用于 HPLC 的衍生化试剂;测定胺的对映体纯度
K. Gamoh, H. Sawamoto
Analytica Chimica Acta, 243, 251-251 (1991)