Merck
87217
Sigma-Aldrich
十四烷基三甲基硫酸氢铵
≥98.0% (T)
别名:
Tetradecyltrimethylammonium hydrogen sulfate, 三甲基十四烷基硫酸氢铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)13N(HSO4)(CH3)3
分子量:
353.56
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
≥98.0% (T)
SMILES 字串
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-17H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
LRWSTBIEJXJNJY-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)