Merck
87028
Sigma-Aldrich
2-(三氟甲基)-D-苯基丙氨酸
≥98.0%
别名:
(R)-2-氨基-3-[2-(三氟甲基)苯基]丙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H10F3NO2
分子量:
233.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
表单
powder
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
N[C@H](Cc1ccccc1C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI key
IOABLDGLYOGEHY-MRVPVSSYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)