Merck
86605
Sigma-Aldrich
四乙基氯化铵 一水合物
≥98.0%
别名:
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
CAS号:
分子量:
183.72
Beilstein:
3573492
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥98.0%
表单
crystals
SMILES字符串
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)