86361
别名:
聚合物键合型 O-(2-羟乙基)聚乙二醇
1 of 10
Sigma-Aldrich
86364
TentaGel™ S-NH2
86407
TentaGel™ S RAM
86359
Z148504
Aldrich® corrosive lecture-bottle gas regulator
86356
TentaGel™ MB-NH2
8.14779
4-甲基吗啉 4-氧化物
76153
PEGA 树脂
8.56013
Fmoc-Lys(Boc)-Wang resin (100-200 mesh)
914002
Fmoc-Asp(CSY)-OH
75944
反-4-氧-2-戊烯酸甲酯
TentaGel™
100
solid
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesisreactivity: carboxyl reactive
~0.26 mmol/g loading
100-200 μm
alcohol
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?