Merck
861456
Sigma-Aldrich
合欢氨酸
98%
别名:
L-合欢氨酸, L-脲基丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NCONHCH2CH(NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
147.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]23/D −23.4°, c = 1 in 1 M HCl
mp
220-223 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
N[C@@H](CNC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H9N3O3/c5-2(3(8)9)1-7-4(6)10/h2H,1,5H2,(H,8,9)(H3,6,7,10)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
GZYFIMLSHBLMKF-REOHCLBHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)