Merck
858803
Sigma-Aldrich
(2-Naphthoxy)acetic acid, N-hydroxysuccinimide ester
98%
别名:
N-Succinimidyl 2-naphthoxyacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H13NO5
CAS号:
分子量:
299.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
品質等級
化驗
98%
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES 字串
O=C(COc1ccc2ccccc2c1)ON3C(=O)CCC3=O
應用
Reagent for derivatization of amino acids and peptides.
包裝
Packaged in glass bottles
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)