Merck
856770
Sigma-Aldrich
DL -丙氨酸 β-萘胺 盐酸盐
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CONHC10H7·HCl
CAS号:
分子量:
250.72
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
方案
98%
mp
258-260 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
Cl.CC(N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H14N2O.ClH/c1-9(14)13(16)15-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12;/h2-9H,14H2,1H3,(H,15,16);1H
InChI key
WNLRRMRLNYQNOZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)