Merck
855634
Sigma-Aldrich
N-乙酰基-4-氟-DL-苯丙氨酸
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2H
CAS号:
分子量:
225.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
98%
表单
crystals
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
150-153 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(=O)NC(Cc1ccc(F)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H12FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
NRLBRFQYMSTLJK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)