Merck
85271
Sigma-Aldrich
高氯酸银 水合物
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
AgClO4 · xH2O
分子量:
207.32 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
≥96.0% (calc. based on dry substance, AT)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
≤12% water
SMILES 字串
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
InChI 密鑰
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges