Merck
850691
Sigma-Aldrich
Z-DL-Ala-OH
98%
别名:
N-Cbz-DL-丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
223.23
Beilstein:
6847292
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
112-113 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-8(10(13)14)12-11(15)16-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7H2,1H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChI 密鑰
TYRGLVWXHJRKMT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)