850071
别名:
Gly-Leu
1 of 10
Sigma-Aldrich
15450
BOC-亮氨酸-OH 水合物
359688
Boc-Lys-OH
34683
4′,4″(5″)-二叔丁基二环己烷-18-冠-6
8.53031
Boc-Cys-OH (cryst)
MABF848
抗EBI3抗体/ IL-35,克隆V1.4C4.22(中和)
S468509
DIRECT BLUE 6 (C.I. 22610)
H5882
溴化十六烷基三甲铵
Supelco
Z126292
管型喷雾器
41062
四丙基硼酸钠
15528
Boc-Val-OH
99%
[α]22/D −34.5°, c = 2 in H2O
233-235 °C (lit.)
CC(C)C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?