Merck
84656
Sigma-Aldrich
1,3-二-Boc-2-(羧基甲基)胍
≥97.0%
别名:
N-(N,N′-二-Boc-脒基)甘氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23N3O6
分子量:
317.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97.0%
形狀
powder
顏色
white
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC(NC(=O)OC(C)(C)C)=NCC(O)=O
InChI
1S/C13H23N3O6/c1-12(2,3)21-10(19)15-9(14-7-8(17)18)16-11(20)22-13(4,5)6/h7H2,1-6H3,(H,17,18)(H2,14,15,16,19,20)
InChI 密鑰
ZJYJFQDYIMDGDG-UHFFFAOYSA-N
其他說明
胍基化试剂
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
K C Nicolaou et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 6(8), 1185-1208 (1998-10-24)
Recent studies demonstrated that peptide and antibody antagonists of integrin alpha v beta 3 block angiogenesis and tumor growth. In this article, the design, synthesis and biological evaluation of a series of nitroaryl ether-based, nonpeptide mimetics are described. The design