Merck
83041
Sigma-Aldrich
Boc-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
Nα-Boc-Nγ-Fmoc-L-2,4-二氨基丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H28N2O6
分子量:
440.49
Beilstein:
4771583
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (HPLC)
形狀
powder
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-24(2,3)32-23(30)26-20(21(27)28)12-13-25-22(29)31-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,26,30)(H,27,28)/t20-/m0/s1
InChI 密鑰
MJZDTTZGQUEOBL-FQEVSTJZSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)