反应适用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
标记范围
0.8-1.2 mmol/g N loading
基质
crosslinked with 1% DVB
粒径
200-400 mesh
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3