方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cc1cccc(C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C26H25NO4/c1-17-7-6-8-18(13-17)14-19(15-25(28)29)27-26(30)31-16-24-22-11-4-2-9-20(22)21-10-3-5-12-23(21)24/h2-13,19,24H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t19-/m0/s1
InChI key
UKIDBCGNTDOQRO-IBGZPJMESA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3