Merck
805475
Sigma-Aldrich
Me3tacnRuCl3 hydrate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H23Cl3N3ORu
分子量:
396.73
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
表单
powder
mp
>300 °C (decomposition without melt)
SMILES字符串
Cl[Ru]12(Cl)(Cl)[N@](CC3)(C)CC[N@@]1(C)CC[N]23C
InChI
1S/C9H21N3.3ClH.Ru/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10;;;;/h4-9H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
IPPQISZMQLBZTB-UHFFFAOYSA-K
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)