Merck
804290
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G4
别名:
[Dicyclohexyl(2′,6′-diisopropoxy-2-biphenylyl)phosphine-κP](methanesulfonatato-κO)[2′-(methylamino-κN)-2-biphenylyl-κC2]palladium
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H58NO5PPdS
分子量:
850.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
95%
质量水平
表单
powder
特点
generation 4
反应适用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
240 °C
官能团
phosphine
SMILES字符串
CC(OC1=CC=CC(OC(C)C)=C1C2=C([P+](C3CCCCC3)([Pd-2]4(OS(C)(=O)=O)C(C=CC=C5)=C5C6=C([NH+]4C)C=CC=C6)C7CCCCC7)C=CC=C2)C
InChI
1S/C30H43O2P.C13H12N.CH4O3S.Pd/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25;1-14-13-10-6-5-9-12(13)11-7-3-2-4-8-11;1-5(2,3)4;/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3;2-7,9-10,14H,1H3;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
InChI key
FDRWYHUTZOCVSQ-UHFFFAOYSA-M
应用
经典交叉偶联反应与Buchwald第四代钯环结合的一种强大配体。实验性能稳定,可溶于大多数有机溶剂。
相关产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
G3和G4 Buchwald预催化剂是一类最新的空气、湿度和热稳定型交叉偶联复合物,可用于键形成以实现其多功能性和高反应性。
G3 and G4 Buchwald palladium precatalysts are the newest air, moisture, and thermally stable crossing-coupling complexes used in bond formation for their versatility and high reactivity.